Learn More
Mezcla de extraíbles base/neutros 999 2000 μg/mL en Benceno:MeCl2:ACN (2:2:1), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 121-14-2, 606-20-2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Benceno/MeCl2/ACN |