Learn More
asecos™ Panel de zócalo con pies ajustables
Código de producto. 15337433 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
486 mm
786 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15337433 486 mm cada uno
15317433 786 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15337433 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Panel de zócalo con pies ajustables (panel con revestimiento de resina de melamina)
  • panel de zócalo
  • panel con revestimiento de resina de melamina RAL 7016
  • con pies ajustables
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 536 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 536 x 486 x 88 mm
Para utilizar con (equipo) Para armarios altos con una anchura de 600 mm, para el modelo: Q30
Altura exterior (métrico) 88 mm
Revestimiento de superficie Resina de melamina laminada
Peso (métrico) 1,5 kg
Anchura exterior (métrico) 486 mm
Color Gris
Material Caja de cartón
Tipo de producto Panel de zócalo