Learn More
asecos™ Panel de zócalo
Código de producto. 15967376 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
486 mm
786 mm
1086 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15967376 1086 mm cada uno
15957376 486 mm cada uno
15461425 786 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15967376 Supplier asecos™ Supplier No. 31925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.74€
    45.00€ / paquete de 1
    Ahorro 18.74€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panel de zócalo con revestimiento de resina de melamina
Para los modelos Q15 y/o Q30
Specifications
Fondo exterior (métrico) 536 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 536 x 1086 x 88 mm
Para utilizar con (equipo) Para armarios altos con una anchura de 1200 mm, para el modelo: Q30
Altura exterior (métrico) 88 mm
Revestimiento de superficie Resina de melamina laminada
Peso (métrico) 3 kg
Anchura exterior (métrico) 1086 mm
Material Caja de cartón
Tipo de producto Panel de zócalo