Descripción
Para los modelos Q15 y/o Q30
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo exterior (métrico) | 536 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 536 x 486 x 88 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para armarios altos con una anchura de 600 mm, para el modelo: Q30 |
| Altura exterior (métrico) | 88 mm |
| Revestimiento de superficie | Resina de melamina laminada |
| Peso (métrico) | 1,50 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 486 mm |
| Material | Caja de cartón |
| Tipo de producto | Panel de zócalo |