Learn More
asecos™ Panel de zócalo
Product Code. 15461425 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
486 mm
786 mm
1086 mm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anchura exterior (métrico) Unit Size
15461425 786 mm cada uno
15957376 486 mm cada uno
15967376 1086 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15461425 Supplier asecos™ Supplier No. 31924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.27€
    43.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.27€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panel de zócalo con revestimiento de resina de melamina
Para los modelos Q15 y/o Q30
Specifications
Fondo exterior (métrico) 536 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 536 x 786 x 88 mm
Para utilizar con (equipo) Para armarios altos con una anchura de 900 mm, para el modelo: Q30
Altura exterior (métrico) 88 mm
Revestimiento de superficie Resina de melamina laminada
Peso (métrico) 2 kg
Anchura exterior (métrico) 786 mm
Material Caja de cartón
Tipo de producto Panel de zócalo