Descripción
- Solo unidad base (el cable y el brazo de bloqueo se venden por separado).
- También se puede utilizar para bloquear palancas grandes, manijas en T y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar.
- La abrazadera abierta se adapta a anillos cerrados y mangos anchos.
- Fabricado en acero de grado industrial y nailon para mayor resistencia a los impactos y a los productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de sujeción de la base de bloqueo de válvulas |
| Alternate Part Number | BLOQUEO DE VÁLVULA UNIV GRANDE (SOLO BASE) |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon reforzado |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Unidad de sujeción de base de bloqueo de válvula universal grande |
| Dimensiones (L x An) | 39,40 x 162,00 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Bloqueo y etiquetado |
| Longitud (imperial) | 6,38 in |
| Longitud (métrico) | 162 mm |
| Mostrar más |