Learn More
Brady™ Unidad de sujeción de base de bloqueo de válvula universal
Código de producto. 10638245
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,90 x 142,20 mm
39,40 x 162,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10638245 22,90 x 142,20 mm cada uno
10647905 39,40 x 162,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638245 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 050924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    100.14€ / paquete de 1
    Ahorro 16.86€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versátil, resistente, fácil de usar y liviana, esta unidad de sujeción de base de bloqueo de válvula universal es eficaz para todo tipo de válvulas estándar. También se puede utilizar para bloquear palancas grandes, manijas en T y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar.
  • Solo unidad base (el cable y el brazo de bloqueo se venden por separado).
  • También se puede utilizar para bloquear palancas grandes, manijas en T y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar.
  • La abrazadera abierta se adapta a anillos cerrados y mangos anchos.
  • Fabricado en acero de grado industrial y nailon para mayor resistencia a los impactos y a los productos químicos.
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de sujeción de la base de bloqueo de válvulas
Color Rojo
Material Nailon reforzado
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Unidad de sujeción de la base de bloqueo de válvulas universales pequeñas
Dimensiones (L x An) 22,90 x 142,20 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Incluye Unidad de sujeción de la base de bloqueo de válvulas universales pequeñas
Longitud (imperial) 5,6 in
Longitud (métrico) 142.2 mm
Material (Shackle) Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño Pequeño
Peso (métrico) 1 kg
Anchura (imperial) 0,902 in
Anchura (métrico) 22,9 mm