Learn More
MP Biomedicals™ Medio basal Eagle (modificado), con sales de Hanks y L-glutamina, sin carbonato de sodio
Código de producto. 11440195 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440195 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11440195 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091003122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80€
    49.35€ / 10 litros
    Ahorro 2.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El medio basal Eagle (modificado), con sales de Hanks y L-glutamina, sin carbonato de sodio, es uno de los medios basales sintéticos más utilizados para apoyar el crecimiento de muchas células de mamíferos diferentes.
  • El medio basal Eagle (BME) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
  • Este medio es el resultado de numerosos estudios de finales de la década de 1950 que analizan los requerimientos de nutrientes y otros componentes esenciales para el crecimiento de las células en cultivo.
  • Tradicionalmente, BME se ha utilizado en estudios para medir la respuesta de crecimiento de células normales (WI-38) y transformadas (HeLa) en cultivo monocapa.
  • BME se puede utilizar para una amplia variedad de líneas celulares cuando se complementa adecuadamente.
  • Tiene un pH de 6,5 ± 0,5 (con bicarbonato de sodio), 7,3 ± 0,5 (ajustado con bicarbonato de sodio).
Especificaciones
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de bacterias, cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 L
Formulación Polipeptona 10,0, biotriptasa 10,0, peptona de corazón 3,0, almidón de maíz 1,0, cloruro de sodio 5,0, agar 13,5, pH final de 7,3 ± 0,2
pH De 6,5 a 7,3 ±0,5
Método de preparación Suspender 42,5 g del mediano en un litro de agua destilada o desionizada Mezclar bien y calentar con agitación frecuente. Hervir durante un minuto. Dispensar y esterilizar en un autoclave a 121 °C (15 lb/psi) durante 15 minutos. Enfriar de 45 a 50 °C y agregar de 5 a 10 % de sangre de oveja o conejo desfibrinada estéril si se desea.
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.