Learn More
Sartorius Águila media basal (Earle's)
Código de producto. 31908462 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908462 10 x 500 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 31908462 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 010155A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
La BME es un medio basal sintético ampliamente utilizado para apoyar el crecimiento de muchas células diferentes de mamíferos.
  • La BME fue desarrollada originalmente por Harry Eagle para células HeLa y fibroblastos de ratón tras determinar los requisitos mínimos para el crecimiento celular in vitro.
  • Desde entonces, la EMB se ha utilizado para otras líneas celulares humanas, incluyendo WI-38 y MRC-5.
  • La BME contiene ocho vitaminas del grupo B, diez aminoácidos esenciales, además de cistina, tirosina y glutamina.
  • Se han desarrollado varias modificaciones de BME, incluyendo Minimal Essential Medium (MEM), Glasgow's Medium y Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM).
  • Esta formulación de BME contiene sales de Earle para uso en una incubadora de CO2.
  • Modificado de la siguiente manera:
    • Con base de sales de Earle
    • Con Phenol Red
    • Sin L-glutamina
    • Sin bicarbonato de sodio
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular MEM
Cantidad 10 x 500 mL