Learn More
Gibco™ Medio basal Eagle (BME)
Código de producto. 11514476 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514476 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11514476 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41010026
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio basal Eagle (BME)
El medio basal Eagle (BME) se utiliza ampliamente como medio basal sintético para apoyar el crecimiento de numerosas células de mamíferos diferentes. El BME fue desarrollado originalmente por Harry Eagle para las células HeLa y los fibroblastos de ratón, cuando descubrió los requisitos mínimos para el crecimiento celular in vitro. Desde entonces, el BME de Gibco™ se ha usado para otras líneas humanas, incluidas WI-38 y MRC-5.
El BME Gibco™ contiene ocho vitaminas B y los diez aminoácidos esenciales, además de cistina, tirosina y glutamina. Hay una serie de modificaciones del BME: Medio esencial mínimo, medio de Glasgow y medio Eagle modificado de Dulbecco. Esta formulación BME contiene sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El BME Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de BME Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (21010-046). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
BME no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el BME requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. BME utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio basal
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio basal Eagle (BME), 500 ml, líquido, indicador de rojo fenol, bajo contenido en glucosa, 12 meses de vida útil, almacenar a entre 2 y 8 °C, proteger de la luz, para el cultivo de células de mamíferos