Learn More
Barucainida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barucainide |
| CAS | 79784-22-8 |
| Fórmula molecular | C22 H30 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[[1,3-Dihydro-6-methyl-4-(phenylmethyl)furo[3,4-c]pyridin-7-yl]oxy]-N-(1-methylethyl)-1-butanamine, Furo[3,4-c]pyridine 1-Butanamine derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30N2O2/c1-16(2)23-11-7-8-12-26-22-17(3)24-21(19-14-25-15-20(19)22)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-6,9-10,16,23H,7-8,11-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCCCCOc1c(C)nc(Cc2ccccc2)c3COCc13 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-bencil-6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridin-7-il)oxi]-N-propan-2-ilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 354.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.2307 |