Learn More
Gilac™ Barril con tapa de pestaña
Código de producto. 17958561
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17958561 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 17958561 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G032208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.26€
    50.45€ / paquete de 1
    Ahorro 25.81€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El barril con tapa de pestaña es un barril de plástico certificado para contacto con alimentos, adecuado para una gran cantidad de usos (salmuera, encurtidos, etc.) al transportar y almacenar productos alimenticios líquidos o sólidos.
  • Barril de plástico certificado para contacto con alimentos.
  • Adecuado para un gran número de usos (salmuera, encurtidos, etc.) al transportar y almacenar productos alimenticios líquidos o sólidos.
  • Prueba de migración global y específica aprobada.
  • El contenido está protegido de la contaminación gracias a su tapa hermética.
  • El manejo es sencillo y se puede abrir completamente.
Especificaciones
Tipo de producto Cuerpo
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Capacidad (métrico) 50 L
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Líquido alimentario o peligroso
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)