Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de agua de tipo 2 Barnstead™ TII
Descripción
Este artículo ya no está disponible y se ha sustituido por los sistemas de purificación de agua Barnstead de última generación. El producto alternativo recomendado es el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Produzca agua pura de tipo 2 que supere las normas ASTM y CLSI-CLRW con el inteligente y flexible sistema de agua de tipo 2 Thermo Scientific™ Barnstead™ TII. Es idóneo para todas las aplicaciones que requieren agua pura, como la preparación de medios de cultivo y tampones microbiológicos, el lavado de instrumental de vidrio y el uso como agua de suministro para los sistemas de agua ultrapura de tipo 1.
Características:
- Las luces indicadoras verde, amarilla y roja facilitan el manejo con información detallada del estado y de alerta.
- El sistema está disponible con velocidades de producción de 12 y 24 l/h con depósitos de almacenamiento de 30 o 60 l que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones.
- El sistema supervisa el agua en todos los puntos, incluido el agua de suministro, el agua de ósmosis inversa y el agua producida final.
- El sistema mide la resistividad y la temperatura.
- La pantalla extraíble puede instalarse alejada hasta 3 metros (10 pulg) de la unidad para ofrecer mayor flexibilidad.
- Diseño que ahorra espacio: la unidad se puede montar en la pared o colocarse sobre la mesa; el estado de la lámpara UV se puede supervisar en la pantalla para garantizar un agua con bajos niveles orgánicos y sin bacterias.
- El cartucho se desconecta fácilmente para una sustitución rápida y sencilla.
- El depósito de polietileno (PE) fluorado elimina la lixiviación de materiales orgánicos y protege contra la contaminación.
- La dispensación directa ofrece opciones de dispensación volumétrica (de 0,25 a 60 l) o temporizada.
Sistema inteligente y fácil de usar que requiere escaso mantenimiento:
- La purificación multipaso combina el pretratamiento, la ósmosis inversa, la desionización, la oxidación UV y la filtración.
- El sistema dispensa fácilmente desde la unidad o el depósito.
- El patrón de flujo exclusivo y el sistema de almacenamiento y recirculación sin igual mantienen continuos los valores del agua almacenada.
- Los controles inteligentes supervisan los datos críticos del sistema y automatizan el funcionamiento, lo que garantiza un agua de la máxima calidad.
- La sofisticada pantalla multifuncional ofrece información en tiempo real sobre la calidad del agua y otros parámetros de rendimiento y diagnóstico del sistema.
- El intuitivo menú principal multifunción dispone de mandos pulsadores para supervisar datos cruciales del sistema.
- El sistema permite un acceso sencillo a los datos de alarma y a la configuración del sistema, así como a las lecturas del funcionamiento en tiempo real, como pureza del agua, porcentaje de rechazo de ósmosis inversa, estado del cartucho y niveles del depósito.
Información para pedidos:
Los accesorios opcionales son dispensadores remotos, una impresora, un flotador de corte, un cable de interbloqueo, depósitos de almacenamiento, frascos y consumibles de repuesto. Estos productos se suministran por separado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.
Incluye:
- Soporte para pared
- Membranas de OI
- Lámpara UV
Requiere:
- Kit de inicio (D502138)
- Depósito de almacenamiento
Recomendado para:
- Preparación de medios
- Preparaciones de tampones
- Lavado de instrumental de vidrio
- Suministro de equipos
- Suministro de sistemas de agua de tipo 1
Especificaciones
Especificaciones
| Retención bacteriana | 99% |
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
| Conductividad | 0.067 to 0.1 µS/cm |
| Descripción | Discontinuado; el producto de sustitución es 50132131 |
| Contenido bacteriano | <1 CFU/mL |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | Tap |
| Tipo de agua producto | Tipo 2 |
| Resistividad | 15 Mohm/cm a 25 °C |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
| Mostrar más |