Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Código de producto. 11347021 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 estándar
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 estándar
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 estándar
UV/UF Smart2Pure 12
UV/UF Smart2Pure 3
UV/UF Smart2Pure 6
Caudal de OI:
12L/hr .
12 l/h.
3L/hr .
3 l/h
6 l/h
6L/hr .
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Caudal de OI unitSize
11347021 Smart2Pure 6 estándar 6L/hr . 1 PCS
11337021 UV/UF Smart2Pure 3 3 l/h 1 PCS
13121444 UV/UF Smart2Pure 12 12 l/h. 1 PCS
11307021 Smart2Pure 3 estándar 3L/hr . 1 PCS
11317021 Smart2Pure 3 UF 3L/hr . 1 PCS
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 l/h 1 PCS
11357021 Smart2Pure 6 UF 6L/hr . 1 PCS
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/h 1 PCS
13237449 UV/UF Smart2Pure 6 6 l/h 1 PCS
11387021 Smart2Pure 12 estándar 3L/hr . 1 PCS
11397021 Smart2Pure 12 UF 12L/hr . 1 PCS
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/h. 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11347021 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50129873
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™.
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 y 2 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Se trata de un completo sistema que produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 disponen de un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que Smart2Pure 12 ofrece la posibilidad de un depósito de 30 o 60 l para una obtener una capacidad de almacenamiento personalizable. La dispensación es fácil y dispone de velocidad variable para controlar el flujo; la pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. Coloque el sistema en la mesa de trabajo o móntelo en la pared.
Rendimiento óptimo
  • Según sus necesidades, puede elegir entre las capacidades de 3, 6 o 12 l/h.
Ahorro a largo plazo
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • Module 1 - Combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa.odule 2 - El cartucho de pulido contiene resina ultrapura de alta calidad para lograr una pureza constante y prolongar la vida útil del cartucho.
  • Funcionamiento sencillo
  • La dispensación es sencilla y permite variar la velocidad para controlar el flujo. La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. La bombilla UV y el ultrafiltro opcionales permiten personalizar el procesamiento del agua ultrapura.
Opciones de instalación
  • Instalación en la mesa del laboratorio y en la pared.
Depósito de 6 l inteligente integrado para Smart2Pure 3 y 6.
  • Fabricado con materiales sin pigmentos. La salida con fondo cónico permite el vaciado completo y facilita la limpieza y desinfección.
Smart2Pure 12 incluye distintas opciones de depósito (30 o 60 l).
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual. El filtro de ventilación estéril y el mecanismo para evitar el desbordamiento impiden la contaminación interna por microorganismos. El absorbedor de CO22 evita el aumento del valor de COT del CO2 entrante.2
  • El depósito de polietileno es opaco. La bomba de recirculación protégé el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los períodos de inactividad y mantiene un valor de conductividad bajo. Montaje en pared opcional para disponer de más espacio libre. La salida con fondo cónico permite el vaciado completo y facilita la limpieza y desinfección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99%
Conductividad Tipo 1: 0.055μS/cm ; Tipo 2: 0.067 a 0.1μS/cm
Contenido bacteriano < 1CFU/mL
Feedwater Connector 3/4 pulg . NPT
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro grifo
Caudal 1L/min .
Tipo de agua producto Tipo 1 y tipo 2
Remote Dispenser No
Resistividad Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) 5 a 10 ppb
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye Depósito de 6 l interno con filtro de ventilación, cartucho de pretratamiento/RO, cartucho de filtro pulidor ultrapuro, filtro estéril de 0.2 µm y regulador de presión.
Modelo Smart2Pure 6 estándar
Presión de funcionamiento De 1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml < 1
Rendimiento de filtrado 6 l/h a 10 °C
Consumo de energía 0.06kW
Caudal de OI 6L/hr .
Anchura (métrico) 305mm
Altura (métrico) 545mm
Fondo (métrico) 400mm
Peso neto (métrico) 22kg
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 100 a 240
Frecuencia 50/60Hz
Tipo de producto Sistema de purificación de agua
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.