Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Código de producto. 11337021 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 estándar
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 estándar
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 estándar
UV/UF Smart2Pure 12
UV/UF Smart2Pure 3
UV/UF Smart2Pure 6
Caudal de OI:
12L/hr .
12 l/h.
3L/hr .
3 l/h
6 l/h
6L/hr .
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Caudal de OI Tamaño de la unidad
11337021 UV/UF Smart2Pure 3 3 l/h 1 PCS
13121444 UV/UF Smart2Pure 12 12 l/h. 1 PCS
11307021 Smart2Pure 3 estándar 3L/hr . 1 PCS
11317021 Smart2Pure 3 UF 3L/hr . 1 PCS
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 l/h 1 PCS
11347021 Smart2Pure 6 estándar 6L/hr . 1 PCS
11357021 Smart2Pure 6 UF 6L/hr . 1 PCS
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/h 1 PCS
13237449 UV/UF Smart2Pure 6 6 l/h 1 PCS
11387021 Smart2Pure 12 estándar 3L/hr . 1 PCS
11397021 Smart2Pure 12 UF 12L/hr . 1 PCS
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/h. 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11337021 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50129688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™.
Convierta el agua del grifo en agua de tipo 1 y 2 conforme a las normativas ASTM con el sistema de purificación de agua compacto Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Se trata de un completo sistema que produce 3 o 6 litros de agua ultrapura por hora. Smart2Pure 3 y 6 disponen de un depósito de 6 l integrado para almacenar el agua de tipo 2, mientras que Smart2Pure 12 ofrece la posibilidad de un depósito de 30 o 60 l para una obtener una capacidad de almacenamiento personalizable. La dispensación es fácil y dispone de velocidad variable para controlar el flujo; la pantalla se puede inclinar para una lectura óptima. Coloque el sistema en la mesa de trabajo o móntelo en la pared.
Economía duradera:
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • El módulo 1  ofrece una combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis inversa.
  • El módulo 2 incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
Fácil de utilizar:
  • La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
  • La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
  • Hay bombillas UV y ultrafiltros UF opcionales disponibles para personalizar el agua ultrapura.
Depósito de 6 l inteligente integrado para Smart2Pure 3 y 6.
  • Construido con materiales sin pigmentos
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces.
Smart2Pure 12 ofrece opciones de depósito (30 l o 60 l):
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual.
  • El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
  • El absorbente de CO2  opcional evita que aumenten los valores del COT a causa de la transferencia de CO2.
  • El depósito de polietileno es opaco a la luz.
  • La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
  • Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces. 
Dispensador manual opcional:
  • Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99 %
Conductividad Tipo 1: 0,055 μs/cm
Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal 0,6/ l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Resistividad Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye Depósito interno de 6 l con filtro de ventilación, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro estéril de 0,2 μm, regulador de presión, lámpara UV y filtro de UF.
Modelo UV/UF Smart2Pure 3
Presión de funcionamiento De 1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Rendimiento de filtrado 3 l/h a 10 °C
Consumo de energía 0,06 kW
Caudal de OI 3 l/h
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 545 mm
Fondo (métrico) 400 mm
Peso neto (métrico) 22 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Concentración de endotoxinas 0,005 UE/ml
Tipo de producto Sistema de purificación de agua
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.