Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
Código de producto. 15990206
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 30 l: sistema completo
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 60 l: sistema completo
Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 30 l
Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 60 l
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15990206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 60 l 1 unidad
15980206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 30 l: sistema completo 1 unidad
15970206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 60 l: sistema completo 1 unidad
15900216 Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 30 l 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15990206 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50157877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14815.00€
    14000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 815.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
Economía duradera:
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • Módulo 1  cartuchos de ósmosis inversa que eliminan hasta el 99 % de las impurezas del agua corriente.
  • Módulo 2  incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
Fácil de utilizar:
  • La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
  • La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
  • Interfaz de usuario simplificada
Opciones de colocación:
  • Colocación en la mesa de laboratorio
  • Montaje en la pared
Nuevas características:
  • El modo de espera automático recircula el agua del sistema cuando no está en uso para mantener la pureza
  • El detector de fugas corta el suministro de agua y apaga el sistema si se detecta una fuga
  • Las alertas muestran en la pantalla cuándo se deben reemplazar los consumibles
  • Monitorización de la calidad del agua por ósmosis inversa
  • Ultrafiltro en línea con gran área de superficie para eliminar endotoxinas y nucleasas.
  • Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Smart2Pure Pro ofrece opciones de depósitos de 30 o 60 l:
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual.
  • El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
  • El absorbente de CO2  opcional evita que aumenten los valores del TOC a causa de la transferencia de CO2 .
  • El depósito de polietileno es opaco a la luz.
  • La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
  • Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces. 
Dispensador manual opcional:
  • Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221)
Garantía:  1 año, piezas y mantenimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 0,99
Conductividad Tipo 1: 0.055 μs/cm y Tipo II: De 0,067 a 0,1 μS/cm
Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
Feedwater Connector 1,9 cm (3/4 pulg.) NPT y 1,27 cm (1/2 pulg.) NPT
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal Hasta 1 l/min
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 2
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye El sistema completo incluye el cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro esterilizado de 0,1 μm, lámpara UV, filtro de UF, depósito de 60 l, filtro de ventilación de CO2, desbordamiento esterilizado y soporte para montaje del sistema en pared.
Modelo Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 60 l
Presión de funcionamiento De 1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Rendimiento de filtrado 16 l/h a 10 °C
Consumo de energía 0,12 kW
Caudal de OI 16 l/h
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 545 mm
Fondo (métrico) 300 mm
Peso (métrico) 22 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Sistema de purificación de agua