Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafiltros de los sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Alargue la vida de su sistema de purificación de agua con la sustitución de los ultrafiltros para sistemas de purificación de agua de punto de uso Thermo Scientific™ Barnstead™. Estos ultrafiltros internos, que se utilizan con los sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead, se lavan automáticamente para alcanzar una vida útil de dos años.
Son para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua de puntos de uso Barnstead:
Part 50133980:
- GenPure™†
- GenPure™ Pro†
- GenPure™ xCAD†
†Solo unidades UF, UF/UV y UF/UV-COT
Part 50133981:
- MicroPure™‡
- Smart2 Pure™‡
‡Solo unidades UF y UF/UV
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ultrafiltro; para uso con MicroPure, Smart2 Pure (solo unidades UF y UF/UV) |
| Para utilizar con (equipo) | MicroPure, Smart2Pure (solo unidades UF y UF/UV) |
| Tipo | Ultrafiltro para sistemas de purificación de agua |