Learn More
Thermo Scientific™ Lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™
Descripción
Mantenga la función UV mediante las lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™, diseñadas para emplearse en sistemas de purificación de agua de puntos de uso.
09.1002:
- MicroPure™ (solo sistemas UV y UV/UVF)
- Smart2Pure™ (solo sistemas UV y UV/UVF)
09.2002:
- GenPure™ (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- GenPure™ Pro (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- GenPure™ xCAD (solo sistemas UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
Para depósitos de almacenamiento (solo 230 V) empleados con los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (solo 30, 60 y 100 l)
- Smart2Pure (solo 12)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Lámpara UV de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | GenPure (solo UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC), LabTower EDI |
| Tipo | Lámpara UV |