Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Código de producto. 11377051 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Pacífico TII 3 (UV )
Pacífico TII 40
Pacífico TII 40 (UV )
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11377051 Pacific TII 12 (UV) 1 PCS
11397051 Pacific TII 20 (UV) 1 PCS
11327051 Pacific TII 3 1 PCS
11347051 Pacific TII 7 1 PCS
11367051 Pacific TII 12 1 PCS
11387051 Pacific TII 20 1 PCS
11307061 Pacífico TII 40 1 PCS
11337051 Pacífico TII 3 (UV ) 1 PCS
11357051 Pacific TII 7 (UV) 1 PCS
11317061 Pacífico TII 40 (UV ) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11377051 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50132132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8780.00€
    8480.00€ / paquete de 1
    Ahorro 300.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII.
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Este sistema admite requisitos diarios de entre 20 y 200 litros. Elimine aproximadamente el 98 % de los iones inorgánicos y el 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como los microorganismos y las partículas, con la membrana de ósmosis inversa de alto rendimiento.
Varias opciones para el agua de tipo 2:
  • Cinco opciones del sistema con caudales de filtrado de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h.
  • Las futuras actualizaciones del sistema permiten conseguir mayores capacidades para ajustarse a las necesidades crecientes de agua
  • Su diseño ahorra espacio y permite la instalación sobre la mesa o el montaje en la pared con el soporte de montaje integrado
Fiabilidad operativa:
  • Microprocesador controlado para el funcionamiento automático con monitorización continua de todos los parámetros fundamentales
  • El regreso automático al modo de «funcionamiento» garantiza la recirculación durante los periodos de reposo.
  • La lámpara UV evita la contaminación biológica (solo modelos UV)
Fácil de utilizar:
  • La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
  • El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de producción, en espera o limpieza
  • Nivel de llenado del depósito mostrado en %
  • Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Documentación conforme con GLP.
  • La impresora opcional se conecta al puerto RS-232 para la grabación y rastreabilidad de los datos.
  • La constante de celda de 0,01 cm-1  garantiza unas mediciones de conductividad precisas
  • La compensación de temperatura para la medición de la conductividad tiene una precisión de ± 0,1 °C (de acuerdo con USP 645).
Dispensador manual opcional:
  • Consiga mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 metros que se conecta al depósito; se debe usar solo con un depósito con bomba de presión (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Incluye filtro final de 0,2 micrómetros (nº de pieza 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99 %
Conductividad De 0,1 a 1,0 μS/cm
Descripción Pacific TII 12 (UV)
Contenido bacteriano 99 %
Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal 12 l/h a 10 °C
Tipo de agua producto Tipo 2
Resistividad de 10 a 1 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) < 30 ppmm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μm/ml
Rendimiento de filtrado 12 l/h a 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 372 mm
Altura (métrico) 613 mm
Fondo (métrico) 330 mm
Peso neto (métrico) 25 kg
Requisitos eléctricos 90/240 V/50/60 Hz
Tensión 90/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Producción diaria De 20 to 200 l
Tipo de producto Sistema de purificación de agua
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.