Learn More
Thermo Scientific™ Destiladores de vidrio Barnstead™ MegaPure™
Código de producto. 12725048 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo del caudal de salida:
6,0 l/h (3,4 gal/h)
Tensión:
240 V
Modelo:
MP-11A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo del caudal de salida Tensión Modelo Tamaño de la unidad
12725048 6,0 l/h (3,4 gal/h) 240 V MP-11A cada uno
1 options
Código de producto. 12725048 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A440118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Obtenga agua de alta pureza de la destilación con estos destiladores de vidrio, fabricados con componentes antifiltraciones.
Obtenga agua de alta pureza de la destilación con los destiladores de vidrio Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™, fabricados con componentes antifiltraciones. Estos destiladores de vidrio eliminan eficazmente sólidos inorgánicos, sustancias orgánicas con punto de ebullición más alto que el del agua, bacterias y pirógenos. Disponibles en cinco capacidades de producción, los equipos se pueden montar fácilmente en la pared o sobre una mesa. El diseño vertical del condensador proporciona la pureza máxima. Acceso sencillo para la limpieza gracias a la tapa de fácil extracción.
Características:
  • Solo hay contacto con los componentes de vidrio, cuarzo y PTFE, lo que garantiza la máxima pureza e imposibilita la contaminación cruzada.
  • El diseño vertical del condensador proporciona la pureza máxima.
  • El sistema de desconexión por alta temperatura apaga el sistema cuando la temperatura es demasiado alta y evita el quemado destructivo de los elementos calentadores.
  • Limpieza simplificada gracias a las tapas de fácil extracción.
  • La conexión con el sistema de recogida automático (ACS) opcional permite disponer de un sistema automático las 24 horas del día.
  • Los destiladores incluyen válvula de solenoide de agua de suministro para funcionamiento automático.
  • Los destiladores producen agua con una resistividad de 1 a 10 MΩ-cm, en función de la calidad del agua analizada.
MP-1:
  • Destilador de vidrio compacto y fácil de usar con capacidad de 1 l/h.
  • Disponible con o sin frasco de almacenamiento.
MP-3A, MP-6A y MP-11A:
  • Para demandas de gran volumen de agua con almacenamiento y opciones (3,4 a 13 l/h)
MP-12A:
  • Incluye un desionizador incorporado para suministrar agua pretratada a la caldera.
  • El enfriador de agua destilada permite utilizar agua del producto como se produce, enfriándola de 85°C (185°F) a unos 55°C (131°F) para facilitar la manipulación
  • Sin necesidad de perder tiempo esperando a que se enfríe
Información para pedidos:
Entre los accesorios opcionales se incluyen desionizadores de cartuchos únicos o dobles (D440046 o D440066), kits adaptadores (440376 o 440375) y cartuchos de repuesto (D400377, D400499 o D440265). Las opciones de almacenamiento incluyen frascos (413964, 410535, 413934, 410164) o sistema de recogida automático (B440704). Todos se venden por separado; póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Este producto no está disponible en todas las regiones.
Incluye:
Válvula solenoide de agua de suministro para funcionamiento automático
Requiere:
Suministro de agua y depósito de almacenamiento
Solenoide doble necesario si se utiliza agua de suministro pretratada (DI, destilada, OI):
  • 440236: para uso con MP-1 (240 V), MP-3A, MP-6A y MP-11A
  • RY798X2A: para uso con MP-1 (120 V)
Cartuchos de desionización necesarios para MP-12A:
  • D440046: desionizador de cartucho único (D1)
  • D440066: desionizador de cartucho doble (D2)
Todos los accesorios se venden por separado
Recomendada para:
Preparación de tampones y reactivos, lavado de instrumental de vidrio, suministro de lavaplatos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Destilador de vidrio
Intervalo del caudal de salida 6,0 l/h (3,4 gal/h)
Amperaje 42 A
Requisitos eléctricos 240 V, de 50 a 60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 240 V
Caudal 7,57 l/h (3,4 gal/h)
Inlet Pressure De 200 a 100 psi
Inlet Water Temperature (Metric) 4°C a 37°C
Vent Temperature 85°C a 96,7°C
Modelo MP-11A
Drenaje automático No
Fondo (imperial) 14 pulg
Fondo (métrico) 36,6cm
Altura (imperial) 53 pulg
Altura (métrico) 134,6cm
Anchura (imperial) 29 pulg
Anchura (métrico) 74,2cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.