Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII
Código de producto. 11357061 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Barnstead LabTower TII (UV)
Barnstead LabTower™ TII
Barnstead TII LabTower (UV ) 60 con bomba 3L/min
Rendimiento de filtrado:
20 l/h a 15 °C
40 l/h a 15 °C
60L/hr . a 15 ° C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Rendimiento de filtrado Tamaño de la unidad
11357061 Barnstead LabTower TII (UV) 40 l/h a 15 °C 1 PCS
11327061 Barnstead LabTower™ TII 20 l/h a 15 °C 1 PCS
11337061 Barnstead LabTower TII (UV) 20 l/h a 15 °C 1 PCS
11347061 Barnstead LabTower™ TII 40 l/h a 15 °C 1 PCS
15558310 Barnstead TII LabTower (UV ) 60 con bomba 3L/min 60L/hr . a 15 ° C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11357061 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50132141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18915.00€
    17700.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1215.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Convierta el agua del grifo en agua de alta pureza con Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, una solución completa que integra purificación y depósito.
Convierta el agua del grifo en agua de alta pureza con Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, una solución completa que integra purificación y depósito. Este sistema de alta tecnología está diseñado para recircular continuamente agua purificada del depósito y conservar la calidad del agua incluso en periodos de inactividad. Ahorre espacio en la mesa de trabajo gracias a este diseño autónomo que incluye un depósito integrado de 100 l. Las ruedas permiten una reubicación sencilla dentro del laboratorio.
Calidad de agua uniforme:
  • El agua de laboratorio de tipo 2 cumple con las normas internacionales ASTM tipo II, CSLS-CLRW e ISO 3696.
  • El sistema LabTower está diseñado para recircular continuamente agua purificada del depósito y conservar la calidad del agua incluso en períodos de inactividad.
Diseño portátil y compacto:
  • Hay tres opciones de sistema disponibles con caudales de filtrado de 20, 40 o 60 l/h.
  • Diseño independiente con depósito de 100 l integrado para no ocupar espacio en la mesa de trabajo.
  • Las ruedas permiten su fácil reubicación.
  • Los sistemas se pueden actualizar posteriormente para adaptarse a demandas de agua más altas.
Dos formas de dispensar agua:
  • Dispensación directamente desde el sistema a través de la válvula de dispensación para soluciones de calibración, preparación de reactivos, llenado de contenedores, enjuagues generales, etc.
  • Dispensación desde el depósito para suministrar agua a autoclaves, lavaplatos, sistema de agua ultrapura, etc.
Depósito de 100 l integrado:
  • Hasta 100 l de agua de alta pureza listos para dispensarlos cuando sea necesario.
  • El depósito de polipropileno de alta pureza es opaco a la luz.
  • El fondo cónico permite un vaciado completo para una limpieza y desinfección eficaces.
  • La configuración ajustable del volumen del depósito se puede programar para momentos de baja demanda, lo que permite almacenar solo el agua que pueda utilizar.
Información clara en la pantalla del sistema:
  • La pantalla de cuatro líneas de gran tamaño está protegida con código para evitar cambios accidentales en los ajustes del sistema.
  • Iluminada y fácil de leer, la pantalla ofrece información sobre la resistividad y la conductividad, así como sobre los estados del modo de funcionamiento («producción», «en espera», «higienización») y el volumen del depósito en porcentaje.
Documentación que cumple con GLP:
  • LabTower TII ha sido desarrollado para cumplir o superar los requisitos de GLP.
  • Los datos registrados y trazables se pueden imprimir a través de la interfaz RS-232 y de la impresora accesoria.
  • La medición precisa y de alta cualificación de la conductividad se garantiza gracias a la constante de celda de 0,01 cm-1 a una precisión de ±0,1 °C.
Pretratamiento:
  • El prefiltro de 5 μm y el carbono activo del cartucho de filtro combinado protegen la membrana de OI del cloro y las partículas libres.
  • El cartucho de estabilización de dureza protege a la ósmosis inversa del agua dura.
Ósmosis inversa y depósito:
  • Mediante presión, se fuerza el paso del agua de pretratamiento a través del módulo permeable de ósmosis inversa, lo que elimina entre un 97 y un 99 % de los iones inorgánicos y un 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como de microorganismos y partículas.
  • El depósito integrado de 100 l dispone de una salida de fondo cónico para optimizar la limpieza y la higienización.
Intercambio iónico y UV:
  • La membrana de OI elimina hasta el 99 % de las impurezas. El resto de iones los eliminan las resinas de alta pureza y bajo COT en el cartucho de intercambio iónico.
  • La irradiación con luz UV (solo equipos TII con opción UV) elimina las bacterias o gérmenes presentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99 %
Conductividad De 0,1 a 1,0 μS/cm
Descripción Barnstead LabTower TII (UV)
Contenido bacteriano < 1 UFC/ml
Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal LabTower TII (UV) 40 con bomba de 3 l/min
Tipo de agua producto Tipo 2
Resistividad De 10 a 1 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Rendimiento de filtrado 40 l/h a 15 °C
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 1500 mm
Fondo (métrico) 580 mm
Peso neto (métrico) 66 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Sistema de purificación de agua