Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO
Código de producto. 11396991 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
LabTower RO 20 L/h
LabTower RO 40 l/h
LabTower RO 60 L/h
Rendimiento de filtrado:
20 L/h a 10 °C
40 l/h a 10 °C
60 L/h a 10 °C
Requisitos eléctricos:
100/240 V/50/60 Hz
100/240 V, 50/60 Hz
90/240 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Rendimiento de filtrado Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
11396991 LabTower RO 40 l/h 40 l/h a 10 °C 100/240 V/50/60 Hz 1 PCS
11386991 LabTower RO 20 L/h 20 L/h a 10 °C 100/240 V, 50/60 Hz 1 PCS
13204909 LabTower RO 60 L/h 60 L/h a 10 °C 90/240 V 50/60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396991 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50132391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15860.00€
    14800.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1060.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Convierta el agua corriente en agua de ósmosis inversa con el almacenamiento de 100 l integrado en el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO.
Convierta el agua corriente en agua de ósmosis inversa (OI) con el almacenamiento de 100 l integrado en el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, que permite al usuario leer fácilmente los parámetros con un controlador ultramoderno. Montado sobre ruedas, este sistema compacto es perfecto para el suministro de agua pura para cualquier laboratorio. El sistema es muy adecuado como fuente de agua de suministro para lavaplatos, autoclaves y usos generales de laboratorio. Hay dos opciones de sistema disponibles con caudales de filtrado de 20, 49 o 60 l/h. La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
Tecnología avanzada en un diseño portátil:
  • Un control ultramoderno por microprocesador proporciona parámetros del sistema fáciles de leer.
  • El depósito de 100 l de alta pureza integrado y fácil de drenar dispone de un transformador de presión de bajo ruido de serie.
  • Montado sobre ruedas, el sistema compacto LabTower RO es perfecto para el suministro de agua pura para cualquier laboratorio.
  • El sistema es idóneo para su uso como fuente de agua de suministro para lavaplatos, autoclaves y usos generales de laboratorio.
  • Un sistema de pretratamiento incorporado, que consiste en un estabilizador de dureza para proteger el módulo de ósmosis inversa de la formación de sales y un cartucho de carbono activo/combinado de 5 μm, protege al sistema de partículas y cloro libre, lo que asegura una larga vida útil de las etapas de purificación más avanzadas.
Diseño compacto y portátil:
  • El sistema incluye tres opciones de sistema con caudales de filtrado de 20, 40 o 60 l/h.
  • El diseño independiente con tanque integrado de 100 l no ocupa espacio en el laboratorio. Además, las ruedas permiten una reubicación sencilla.
  • Los sistemas se pueden actualizar posteriormente para adaptarse a demandas de capacidad de agua más altas.
Depósito de 100 l integrado
  • El sistema almacena 100 l de agua de OI en un depósito de alta pureza de polietileno (PE) opaco.
  • El volumen ajustable del depósito se puede programar para momentos de baja demanda de dispensación desde el depósito a autoclaves, lavaplatos, sistema de agua ultrapura, etc.
Pantalla clara fácil de utilizar:
  • La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
  • El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de «producción», «en espera», «limpieza» o «desinfección».
  • El nivel de llenado del depósito se muestra como porcentaje.
  • Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes.
Documentación que cumple con GLP:
  • LabTower RO ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de GLP.
  • Los datos registrados y trazables se pueden imprimir a través de la interfaz RS-232 y de la impresora accesoria.
  • La medición precisa y de alta cualificación de la conductividad se garantiza gracias a la constante de celda de 0,16 cm-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano 99 %
Descripción LabTower RO 40 l/h
Monitorización del agua de suministro Sí
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal 40 l/h a 10 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Tipo Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa
Conector de agua de suministro NPT de 3/4 pulg
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1 μm/ml
Rendimiento de filtrado 40 l/h a 10 °C
Consumo de energía 0,25 kW
Extracción de sílice 98 %
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 1500 mm
Fondo (métrico) 580 mm
Peso neto (métrico) 50 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz