Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI
Código de producto. 11377001 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Rendimiento de filtrado:
15 l/h a 15 °C
30 l/h a 15 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Rendimiento de filtrado unitSize
11377001 15 l/h a 15 °C 1 PCS
11397001 30 l/h a 15 °C 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377001 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50132395
Almacene agua de alta pureza de forma segura y cómoda con el depósito de 100 l integrado en el sistema de purificación de agua Barnstead LabTower EDI.
Almacene agua de alta pureza de forma segura y cómoda con el depósito de 100 l integrado en el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI. Este sistema combina la purificación con la tecnología EDI y el almacenamiento. Dispense de forma práctica agua de tipo 1 directamente desde el sistema mientras que el agua de tipo 2 queda accesible desde el depósito, un abastecimiento ideal para equipos de laboratorio. Libere espacio en el laboratorio con esta unidad independiente y portátil que se puede reubicar con facilidad gracias a sus ruedas en la parte inferior.
Dos sistemas en uno:
  • Sistemas únicos con pretratamiento y pulidor para producir agua de tipo 1 y tipo 2.
  • El agua de tipo 2 se almacena en el depósito de agua de alta pureza integrado de 100 l.
  • El sistema de agua se sitúa sobre el depósito, lo que supone un ahorro de espacio fundamental en el laboratorio.
Listo para su uso:
  • Interruptor de presión del agua de suministro, todos los filtros y cartuchos, filtro esterilizado, en un solo paquete.
Dos formas de drenar el agua:
  • La calidad del agua se mide justo antes del punto de dispensación y se dispensa agua ultrapura directamente desde el sistema a través del dispensador con filtro esterilizado.
  • Es posible acceder al agua de tipo 2 desde el depósito, lo que supone un abastecimiento ideal para equipos de laboratorio como autoclaves.
Rendimiento de los suministros de aplicaciones:
  • El módulo de ósmosis inversa de alto rendimiento está emparejado con un módulo EDI y un cartucho de pulidor.
  • Posibilidad de elección entre dos sistemas con capacidades de 15 y 30 l por hora.
Compacto, elegante, portátil:
  • Unidad independiente que no ocupa espacio en el laboratorio.
  • El sistema se puede reubicar fácilmente gracias a las ruedas de la parte inferior.
Funcionamiento seguro:
  • El control de microprocesador permite un funcionamiento automático.
  • El sistema ofrece monitorización continua de todos los parámetros fundamentales.
  • La bomba de recirculación evita la proliferación bacteriana en el agua purificada durante los períodos de reposo.
Documentación que cumple con GLP:
  • El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
  • La interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable permite la transferencia segura de medidas, errores, fecha y hora a un PC o impresora de registros.
  • El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
  • La medición de conductividad que cumple con la farmacopea estadounidense (USP) y dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
  • El depósito de polietileno integrado de 100 l almacena agua de tipo 2 de forma segura.
  • La recirculación de agua automática en el depósito mueve el agua por un módulo de pulidor especial, lo que garantiza la disponibilidad de agua fresca.
Disponibilidad por demanda de agua de tipo 2:
  • La salida del depósito de agua de alta pureza permite un drenaje cómodo.
  • Limpieza y desinfección eficaces se han mejorado gracias al diseño de fondo cónico que permite un vaciado completo del depósito.
  • El depósito integrado ofrece 100 l de almacenamiento de agua purificada.
  • El filtro de ventilación esterilizado y el desbordamiento del depósito evitan la contaminación interna por microorganismos del aire ambiental.
  • El absorbente de CO2 opcional evita la adsorción de CO2 en el agua, lo que podría aumentar el COT.
  • El sistema incluye un indicador de volumen del depósito de alta visibilidad en el controlador de LabTower.
  • El usuario puede personalizar el volumen almacenado en el depósito a través del controlador.
Dispensador manual opcional
  • Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Retención bacteriana 99 %
Conductividad Tipo 1: 0,055 µS/cm, tipo 2: 0,1-1,0 µS/cm
Descripción LabTower EDI de 15 l/h con depósito de 100 l integrado
Contenido bacteriano < 0,1 UFC/ml
Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
Monitorización del agua de suministro
Fuente del agua de suministro Descalcificada o de dureza estabilizada
Caudal 1,5/ l/min
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 2
Resistividad Tipo 1: 18,2 Mohm/cm a 25 °C; tipo 2: de 10 a 15 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Rendimiento de filtrado 15 l/h a 15 °C
Consumo de energía 0,25 kW
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 1500 mm
Fondo (métrico) 580 mm
Peso neto (métrico) 58 kg
Requisitos eléctricos 90/240 V/50/60 Hz
Tensión 90/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Sistema de purificación de agua