Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos con boquilla de manguera Barnstead™
Código de producto. 10423865 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Alta capacidad, tamaño completo
Cartucho con boquilla de manguera, eliminación de cationes, tamaño completo
Eliminación de cationes, macrorreticular, tamaño completo
Eliminación de materia orgánica de cualquier tamaño
Eliminación de oxígeno, tamaño completo
Gran capacidad, tamaño 2/3
Lecho mixto con eliminación de oxígeno 1/2
Lecho mixto de 2/3 y eliminación de materia orgánica
Lecho mixto, tamaño 1/2
Pretratamiento y eliminación de incrustaciones, tamaño completo
Soporte de cartucho con boquilla de manguera
Ultrapura con eliminación de materia orgánica, tamaño completo
Ultrapura, tamaño completo
Tipo de resina:
Carbono activado
Fuerte intercambio aniones
Intercambio cationes
Intercambio cationes macrorreticular
Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado
Intercambio de lecho mixto y catiónico fuerte, carbón activado
Intercambio iónico de doble lecho
Intercambio iónico de doble lecho Ultrapura
Intercambio iónico de doble lecho con intercambio catiónico fuerte
Intercambio iónico ultrapuro
Lecho mixto Ultrapura con fuerte intercambio aniónico
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tipo de resina Tamaño de la unidad
10423865 Ultrapura, tamaño completo Intercambio iónico de doble lecho Ultrapura cada uno
15332168 Lecho mixto, tamaño 1/2 Intercambio iónico ultrapuro 1 unidad
11746299 Lecho mixto con eliminación de oxígeno 1/2 Lecho mixto Ultrapura con fuerte intercambio aniónico cada uno
11810860 Alta capacidad, tamaño completo Intercambio iónico de doble lecho cada uno
12770746 Eliminación de oxígeno, tamaño completo Fuerte intercambio aniones cada uno
10771834 Eliminación de materia orgánica de cualquier tamaño Carbono activado cada uno
10311285 Cartucho con boquilla de manguera, eliminación de cationes, tamaño completo Intercambio cationes cada uno
15392178 Eliminación de cationes, macrorreticular, tamaño completo Intercambio cationes macrorreticular 1 unidad
12790746 Ultrapura, tamaño completo Intercambio iónico ultrapuro cada uno
11502954 Pretratamiento y eliminación de incrustaciones, tamaño completo Intercambio de lecho mixto y catiónico fuerte, carbón activado cada uno
15302188 Ultrapura con eliminación de materia orgánica, tamaño completo Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado 1 unidad
11850850 Gran capacidad, tamaño 2/3 Intercambio iónico de doble lecho con intercambio catiónico fuerte cada uno
11512954 Lecho mixto de 2/3 y eliminación de materia orgánica Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado cada uno
10034313 Soporte de cartucho con boquilla de manguera - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10423865 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D8902
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Purifique volúmenes de agua de hasta 75 l/h utilizando los cartuchos con boquilla de manguera, ideales para el trabajo rutinario del laboratorio, como el pretratamiento.
Purifique volúmenes de agua de hasta 75 l/h utilizando los rentables cartuchos con boquilla de manguera Thermo Scientific™ Barnstead™. Ideales para la descalcificación, la desionización y las aplicaciones de eliminación de materia orgánica y cloro, estos cartuchos están destinados al uso con el soporte de cartucho sencillo que se monta fácilmente en la pared. Pensados para aplicaciones no presurizadas, estos cartuchos incluyen conexiones de manguera dentadas de 0,9 cm (0,375 pulg) en cada extremo. Consulte al agotamiento de la resina de cada cartucho mediante el indicador de cambio de color. Fabricado con polipropileno virgen 100 %, el sistema se puede personalizar y es la opción ideal para el trabajo rutinario del laboratorio.
  • Ideal para aplicaciones con volúmenes pequeños
  • La misma alta calidad de resinas utilizada en los cartuchos B-Pure
  • Fabricados con polipropileno virgen 100%
  • Incluye conexiones de manguera de 3/8 pulg de barra en cada extremo
  • Los cartuchos D8822, D8950 y D8951 incluyen boquilla recta estrecha para tubos de ID de 3/8 pulgadas.
  • Indicador de cambio de color que avisa del agotamiento de la resina en un cartucho determinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultrapura, tamaño completo
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua Barnstead
Particle Retention 915 granos (194 g)
Tipo Cartucho con boquilla de manguera
Caudal Hasta 75 l/h
Para utilizar con (aplicación) Intercambio iónico de lecho mixto ultrapura
Incluye Indicador de color
Tipo de resina Intercambio iónico de doble lecho Ultrapura