Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro
Código de producto. 11307051 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Barnstead GenPure Pro UV-COT
Barnstead GenPure Pro UV/UF
Barnstead GenPure Pro UV/UF-COT
GenPure Pro
GenPure Pro UF
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
11307051 Barnstead GenPure Pro UV-COT 1 PCS
11367041 GenPure Pro 1 PCS
11317051 Barnstead GenPure Pro UV/UF-COT 1 PCS
11387041 Barnstead GenPure Pro UV/UF 1 PCS
11397041 Sistema de purificación de agua 1 PCS
11377041 GenPure Pro UF 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11307051 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50131948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10825.00€
    10200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 625.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Produzca agua ultrapura de tipo 1, ahorrando espacio con el sistema compacto y flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro.
Produzca agua ultrapura de tipo 1, ahorrando espacio con el sistema de purificación de agua compacto y flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro. Adecuado para las aplicaciones de laboratorio más exigentes, este sistema ofrece agua de 18,2 mega ohmios-cm con una calidad uniforme. Aumente la flexibilidad con el dispensador que llega hasta 60 cm (24 pulg) desde la unidad. Se puede usar en una mesa o montar en una pared del laboratorio. La monitorización del agua de suministro integrada ayuda a maximizar la duración del cartucho. Cambie fácilmente los cartuchos en cuestión de segundos con conexiones rápidas Aquastop.
Dispensación para gran cantidad de tareas:
  • El nuevo dispensador flexible ofrece un radio de 60 cm (24 pulg.) de distancia al sistema para llenar grandes recipientes o lavar instrumental de vidrio
Detección de fugas
  • Se pueden detectar fugas internas y se muestra un error
Monitorización del agua de suministro integrada
  • Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro. Si se excede el valor límite, se muestra inmediatamente, lo que maximiza la duración del cartucho.
Medición en línea del carbono orgánico total (COT) con monitorización de intensidad UV
  • Monitorización del COT en tiempo real para una medición continua de las sustancias orgánicas presentes en el agua
  • La monitorización continua de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos del COT provocados por una disminución de la intensidad UV
  • Un mensaje de fallo alerta al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV ya no es suficiente para obtener mediciones precisas del COT
Fotooxidación por UV 185/254 nm
  • El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos
  • La oxidación por UV también reduce los compuestos orgánicos presentes en el agua hasta niveles ultrabajos
Listos para su uso
  • Interruptor de presión del agua de suministro, soporte de pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro esterilizado, todo incluido en un único número de referencia
  • Detección de fugas estándar que alerta al usuario de las fugas
Medición de la conductividad/resistividad
  • Las celdas de conductividad se calibran atentamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm-1
  • Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ±0,1 °C
Sustitución de cartuchos de conexión rápida
  • La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso a mitad de operación
Dosificación exacta
  • Válvula de vaciado de polioximetileno (POM) de alta precisión para dispensación con filtro esterilizado
  • Dosis electrónica para un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65,0 l con una precisión < 2 %
Documentación que cumple con GLP
  • El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema
  • Interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable para la transferencia segura de datos de medición, errores, fecha y hora a un PC o impresora de registros
  • El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas
  • La medición de conductividad que cumple con la farmacopea estadounidense (USP) y dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar
Paneles de control inclinables para una fácil visualización
  • Controlador diseñado ergonómicamente e inclinable, para proporcionar facilidad de uso y una mejor visibilidad
  • Pantalla alfanumérica iluminada de cuatro líneas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 0,055 µS/cm
Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
Feedwater Connector NPT de 3/4 pulg
Monitorización del agua de suministro Integrado
Caudal Hasta 2 l/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Sí
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Incluye UV-photo-oxidation and TOC monitor
Modelo Barnstead GenPure Pro UV-COT
Presión de funcionamiento De 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Consumo de energía 0,1 kW
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (imperial) 13 pulg
Anchura (métrico) 330 mm
Altura (imperial) 24,2 in
Altura (métrico) 615 mm
Fondo (imperial) 18,6 in
Fondo (métrico) 472 mm
Requisitos eléctricos 90/240 V/50/60 Hz
Tensión 90/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Sistema de purificación de agua