Descripción
Sustituya los cartuchos desgastados, obsoletos o ineficaces por cualquier otra razón con los kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Estos kits de cartuchos se clasifican según el tipo de agua de suministro que se utiliza; elija el kit adecuado según el agua de suministro que utilice y sus necesidades de agua sin sustancias orgánicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de cartuchos para E-Pure 4 soportes, agua corriente, sin materia orgánica |
| Fuente del agua de suministro | Corriente |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de cartuchos para E-Pure 4 soportes, agua corriente, sin materia orgánica |
| Tipo | Kit de cartuchos: |