Descripción
Elimine sólidos inorgánicos, materiales orgánicos, bacterias y pirógenos del agua a través del proceso de destilación de los destiladores clásicos Thermo Scientific™ Barnstead™. Elija entre los modelos de sobremesa o de suelo. Disponibles con cinco capacidades distintas para satisfacer sus necesidades de producción, los destiladores se fabrican con cobre y bronce y cuentan con un revestimiento de estaño puro. La naturaleza inerte del estaño evita la lixiviación de contaminantes en el agua. Los destiladores portátiles permiten una configuración rápida, mientras que los destiladores eléctricos de suelo mejoran la seguridad gracias a la protección contra el exceso de temperatura. Los destiladores de vapor incluyen controles automáticos opcionales para el funcionamiento sin supervisión.
- La caldera de doble pared y el precalentamiento del agua de suministro ahorran energía.
- El condensador ventilado permite el arrastre de las impurezas gaseosas.
- El desconcentrador exclusivo elimina las impurezas que forman incrustaciones.
- El sistema Q-Baffle exclusivo garantiza un agua de alta calidad exenta de pirógenos mediante el arrastre de las microgotas de agua cargadas de contaminantes del vapor de agua.
- El destilador incluye un condensador horizontal para ahorrar espacio.
- La construcción en materiales metálicos resiste años de uso.
- Los conductos de estaño puro inerte garantizan la calidad del agua producida.
Destiladores portátiles:
- No requieren instalación permanente ni conexiones eléctricas, por lo que la configuración es rápida
- Incluyen desconexión por nivel bajo de agua como protección de seguridad
- Montaje en sobremesa
Destiladores eléctricos de suelo:
- Se entregan de serie con soporte para montaje en suelo
- Mejoran la seguridad con un nuevo sistema de protección contra exceso de temperatura
- Permiten una fácil instalación con un nuevo equipo «plug-and-play»
- Capacidades de proceso de 1 a 10 gal./h
- Incluyen desconexión por nivel bajo de agua, que protege los elementos calentadores cuando el suministro de agua se interrumpe
- Permite el funcionamiento sin supervisión con controles totalmente automáticos opcionales
- Apagan el destilador cuando el depósito de almacenamiento se llena; lo encienden cuando el nivel del agua es inferior al preajustado
- Drena la caldera del destilador a intervalos de dos, cuatro, ocho o 16 horas seleccionados para reducir la formación de incrustaciones
Destiladores de vapor:
- Utilizan el vapor interno disponible como fuente de calor
- Los controles totalmente automáticos opcionales permiten el funcionamiento sin supervisión
- Apagan el destilador cuando el depósito de almacenamiento se llena; lo encienden cuando el nivel del agua es inferior al preajustado
- Drena la caldera del destilador a intervalos de dos, cuatro, ocho o 16 horas seleccionados para reducir la formación de incrustaciones
- Presión del vapor: 35 a 50 psi
- Caballos de vapor de la caldera: 3,5
- Caudal de vapor: 90 lb/h (41 kg/h)
Información para pedidos:
Sistemas de control automatizados disponibles para todos los destiladores: G2100 (para los modelos de 1 gal/h y 2 gal/h), G2110 (5 gal/h), G2125 (10 gal/h) y G2010 (10 gal/h). Se piden por separado.
Este producto no está disponible en todas las regiones.
Incluye:
Soporte de suelo (excepto para modelo portátil A1007).
Requiere:
Depósito de almacenamiento, conjunto de luz UV y filtro de aire Ventgard (se piden por separado)
Recomendada para:
Preparación de tampones y reactivos, lavado de instrumental de vidrio, suministro de lavaplatos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Eléctrica |
| Intervalo del caudal de salida | 7,57 l/h (2 gal/h) |
| Amperaje | 26 A |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28 x 58 x 173 cm (11 x 23 x 68 pulg) |
| Requisitos eléctricos | 240 V, 50/60 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fase | 1 |
| Tensión | 240 V |
| Caudal | 7,57 l/h (2 gal/h) |
| Modelo | 7,57 l/h (2 gal/h) Eléctrico de suelo con soporte (240 V) |
| Mostrar más |