Learn More
Clorhidrato de Barnidipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barnidipine Hydrochloride |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H29N3O6.ClH/c1-17-23(26(31)35-3)25(20-10-7-11-21(14-20)30(33)34)24(18(2)28-17)27(32)36-22-12-13-29(16-22)15-19-8-5-4-6-9-19;/h4-11,14,22,25,28H,12-13,15-16H2,1-3H3;1H/t22-,25-;/m0./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.1823 |