Learn More
Barlerin, MedChemExpress
Código de producto. 16473896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473896 25 mg 25 miligramos
16451498 5 mg 5 miligramos
16439088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0758
MedChemExpress Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) is an iridoid glucoside isolated from the leaves of Lamiophlomis rotata Kudo, a Chinese folk medicinal plant in Xi-zang. Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) could inhibt NF-κB.
Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) is an iridoid glucoside isolated from the leaves of Lamiophlomis rotata Kudo, a Chinese folk medicinal plant in Xi-zang. Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) could inhibt NF-κB.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barlerin
CAS 57420-46-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28O12
Cantidad 25 mg
Sinónimo 8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (223.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@@]3(C)OC(C)=O)([H])[C@@]([C@H](O)C3)([H])C(C(OC)=O)=CO2
Peso molecular (g/mol) 448.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.42
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation