Learn More
Hidróxido de bario monohidrato, TRC
Código de producto. 30333795
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30333795 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30333795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1291385G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bariumhydroxidemonohydrate
CAS 22326-55-2
Cantidad 5 g
Fórmula molecular H2O2Ba.H2O
Fórmula InChI InChI=1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Nombre IUPAC bario(2+); dihidróxido; hidrato
Peso molecular (g/mol) 189.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9213