Learn More
Óxido de titanio y bario, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399219 25 g 25 g
11389219 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088266.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Para deposición al vacío
Barium titanium oxide is used for vacuum deposition. It is also used in electronic ceramics, PTC thermistor, the configuration of the capacitors and as a raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Barium titanate
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium titanium oxide
Punto de fusión 1620°C
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 5.85 g/mL
Índice Merck 14,1000
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 99.9%