Learn More
Titanato(IV) de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694892 500 g Frasco de plástico 500 g
10226400 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196865000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Barium titanate(IV)
Punto de fusión 1625.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Pérdida por ignición 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 6.08
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.988 to 1.000 (BaO+ SrO)/TiO2 Mole Ratio
Densidad 6.0800g/mL
Fórmula lineal BaTiO3
Índice Merck 15, 996
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium titanate(IV)
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Mention de danger
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.