Learn More
Titanato(IV) de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10226400 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10694892 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196860025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Barium titanate(IV)
Punto de fusión 1625.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Pérdida por ignición 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 6.08
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Densidad 6.0800g/mL
Fórmula lineal BaTiO3
Índice Merck 15, 996
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium titanate(IV)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.