Learn More
Tiosulfato de bario, puro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15239856 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15239856 500 g 500 g
15229856 100 g 100 g
15219856 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15239856 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453815000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 35112-53-9
Fórmula molecular BaO3S2
Peso molecular (g/mol) 249.46
Clave InChI ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
Nombre IUPAC bario(2+);dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium thiosulfate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal BaS2O3
Índice Merck 15,995
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.46
Porcentaje de pureza 97.5 to 102.5%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium thiosulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación