Learn More
Tiosulfato de bario, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427197 500 g 500 g
11407197 25 g 25 g
11417197 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14981.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35112-53-9
Fórmula molecular BaO3S2
Peso molecular (g/mol) 249.444
Número MDL MFCD00040661
Clave InChI ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
Nombre IUPAC bario(2+);dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium thiosulfate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal BaS2O3
Número UN UN1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.46
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 3.45