Learn More
Tetrahidrato de tetracianoplatinato(II) de bario, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358268 1 g 1 g
11348268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039463.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-32-3
Número MDL MFCD00014183
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Densidad 3.05 g/mL
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,991
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.56 (436.50 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Forma física Polvo