Learn More
Bario, técnico, metal en parafina líquida, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10417250 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10417250 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10417250 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/0150/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 7440-39-3
Punto de fusión 725°C
Punto de ebullición 1640°C
Cantidad 25 g
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 10mmHg 1094
Formulario Sólido
Fórmula molecular Ba
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ba]
Nombre IUPAC bario
Peso molecular (g/mol) 137.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.34g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.