Learn More
Tartrato de bario, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424157 50 g 50 g
11434157 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19604.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5908-81-6 | C4H4BaO6 | 285.397 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5908-81-6
Fórmula molecular C4H4BaO6
Peso molecular (g/mol) 285.397
Número MDL MFCD00054437
Clave InChI HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453753
Nombre IUPAC bario(2+);2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium tartrate
Cantidad 50 g
Número UN UN1564
Beilstein 6120238
Información de solubilidad Very slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.41
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 2.98