Learn More
Barium Sulfate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15567884 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15567884 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15567884 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 103001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7727-43-7
Fórmula molecular BaO4S
Peso molecular (g/mol) 233.38
Número MDL MFCD00003455
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Sulfate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.39
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 4.50kg