Learn More
Sulfato de bario, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15587884 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15587884 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15587884 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 104101
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BaO4S
Número MDL MFCD00003455
Sinónimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
Peso molecular (g/mol) 233.38
PubChem CID 24414
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.39
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 4.50kg