Learn More
Sulfato de bario, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15692600 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15692600 500 g Poly Bottle 500 g
15672600 100 g Frasco de polietileno 100 g
15682600 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15692600 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 243353500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-43-7
Fórmula molecular BaO4S
Peso molecular (g/mol) 233.38
Número MDL MFCD00003455
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Sulfate
Punto de fusión 1580°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal BaSO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.39g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 4.4g/cm3