Learn More
Patrón de bario: Ba a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Patrón de bario: Ba a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Barium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ba |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Bario, Baryum |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ba |
| SMILES | [Ba] |
| Mostrar más |