Learn More
Estándar de bario: Ba a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17967749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967749 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17967749 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTBAN500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de bario: Ba a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium
CAS 7440-39-3
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Barium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ba
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bario, Baryum
Fórmula InChI InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
Nombre IUPAC bario
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 137.33
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,905 g/mol