Learn More
Patrón de bario: Ba a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17921316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921316 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17921316 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLBAN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Patrón de bario: Ba a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium
CAS 7440-39-3
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Barium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ba
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bario, Baryum
Fórmula InChI InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
Nombre IUPAC bario
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 137.33
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,905 g/mol