Learn More
Patrón de bario en aceite de base, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15618325 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618325 50 g 500 ml
1 options
Código de producto. 15618325 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGBA84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.70€
    88.68€ / 500 ml
    Ahorro 21.02€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ba5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-39-3, 8042-47-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular Ba
Número MDL MFCD00134031
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Ba]
Nombre IUPAC bario
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 137.33
PubChem CID 5355457
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:32595
Grado Petróleo/plasma
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio