Learn More
Selenito de bario, 97 %
Código de producto. 11481990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11481990 100 g 100 g
11491990 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11481990
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17451.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13718-59-7
Fórmula molecular BaO3Se
Peso molecular (g/mol) 264.295
Número MDL MFCD00003446
Clave InChI VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1
PubChem CID 166893
Nombre IUPAC bario(2+);selenito
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium selenite
Cantidad 100 g
Fórmula lineal BaSeO3
Número UN UN2630
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.29
Porcentaje de pureza 97%