Learn More
Varilla de bario, 22 mm de diámetro, +99 % (base metálica), Sr = 0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351148 500 g 500 g
11331148 100 g 100 g
11341148 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010103.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Utilizado como getter, en tubos de rayos catódicos, tubos emisores termiónicos y lámparas de vapor de sodio
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-39-3
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium rod
Color Gris
Nombre de nota 22mm (0.9 in.) dia.
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Peso ≈7.3cm/100g
Formulario Varilla, ≈7,3 cm/100 g, envasado bajo argón
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1400
Porcentaje de pureza ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sr ≤0.8%