Especificaciones
| Punto de fusión | 450°C |
| CAS | 1304-29-6 |
| Color | Beige |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | BaO2 |
| Número MDL | 3454 |
| Clave InChI | ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ba++].[O-][O-] |
| Nombre IUPAC | peróxido de bario(2+) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium peroxide
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.