Learn More
Peróxido de bario, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061651 500 g Frasco de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 10061651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350415000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Peroxide
Punto de fusión 450.0°C
CAS 1304-29-6
Color Beige
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodometry)
Fórmula molecular BaO2
Fórmula lineal BaO2
Número MDL MFCD00003454
Índice Merck 15,985
Sinónimo barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L
Clave InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Nombre IUPAC bario(2+);peróxido
Peso molecular (g/mol) 169.33
PubChem CID 14773
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.33
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.