Learn More
Perclorato de bario trihidrato, +99 %
Código de producto. 15463157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463157 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15463157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17598.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium perchlorate trihydrate
CAS 10294-39-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular BaCl2H6O11
Número MDL MFCD00149148
Número UN UN1447
Índice Merck 14,987
Sinónimo barium perchlorate trihydrate, barium perchlorate trihydrate, reagent grade, ba.2clo4.3h2o, acmc-1bt65, barium perchlorate-water 1/2/3, barium 2+ trihydrate diperchlorate
Clave InChI NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Nombre IUPAC bario(2+);diperclorato;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 390.264
PubChem CID 53249218
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.29 (336.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%